70420
Naphthofluorescein
suitable for fluorescence
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
pKa
7.6
pf
189 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble (pH ≥ 8)
fluorescência
λex 594 nm; λem 663 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2c3Oc4c(ccc5cc(O)ccc45)C6(OC(=O)c7ccccc67)c3ccc2c1
InChI
1S/C28H16O5/c29-17-7-9-19-15(13-17)5-11-23-25(19)32-26-20-10-8-18(30)14-16(20)6-12-24(26)28(23)22-4-2-1-3-21(22)27(31)33-28/h1-14,29-30H
chave InChI
IXQIUDNVFVTQLJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3