34115-M
N-Ethylmaleimide
Sulfhydryl alkylating reagent that inhibits H+-ATPase and suppresses the short circuit current (IC₅₀ = 22 µM) in pancreatic duct cells.
Sinônimo(s):
N-Ethylmaleimide, NEM
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Merck USA index - 14, 3822
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
ethanol: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(C(=O)C=CC1=O)CC
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
chave InChI
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
H+-ATPase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Neve, E.P.A., et al. 1995. Biochem. Pharmacol. 49, 57.
Cain, K., et al. 1994. Biochem. Cell Biol.72, 631.
Banger, K.K., et al. 1993. Biochem. J. 290, 199.
Mattingly, J.R., Jr., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 3925.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72.9 °C - closed cup