692905
N-Ethyl-d5-maleimide
99 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
NEM (ethyl-d5)
Selecione um tamanho
R$ 7.923,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 7.923,00
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
pf
43-46 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3/i1D3,2D2
chave InChI
HDFGOPSGAURCEO-ZBJDZAJPSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- To synthesize isotopic silica nanotag by reacting with silica precursor 3-mercaptopropyltrimethoxysilane (MPTMS) for multiplexed ion beam imaging.[1]
- As an isotopic internal standard to determine the ratio of glutathione (GSH) and glutathione disulfide (GSSG) in cultured cells using HPLC-UV and LC-QTOF-MS.[2]
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?