Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
1.00921
Supelco
Éter dietílico
≥99.7% (GC), ACS reagent, contains 5-10 ppm 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer, reag. Ph. Eur., reag. ISO, EMSURE®
Sinônimo(s):
Éter, Éter etílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Beilstein:
1696894
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-467-2
NACRES:
NA.05
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Éter dietílico, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grau
ACS reagent
for analytical purposes
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
587 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.7% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
320 °F
potência
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contém
5-10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
Lim. expl.
36.5 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.000015% Peroxide
≤0.00003% Chloride (Cl)
≤0.00003% Sulfate (SO4)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.001% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.001% Carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.005% Acetone (GC)
≤0.02% Ethanol (GC)
≤0.02% Methanol (GC)
≤0.03% Water
resíduo de evaporação
≤0.0005%
cor
clearAPHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.3530 (lit.)
p.e.
34.6 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -40 °C
densidade
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Aplicação
O éter dietílico é usado como solvente:
  • Para o processo de extração em fase sólida (SPE). [1]
  • Para lavar cartuchos de estratos Si-1. [1]
Ligação
Discover EMSURE - to be more than sure!
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the dimensions of this container and the related transfer equipment?
    1 answer
    1. The dimensions of the 10 L stainless steel drum include a height of 35 cm, a diameter of 24 cm, and a 2" opening. The withdrawal system is available as product 1.01114.0001, and the drum key can be found under product number 1.08803.0001.