Documentos
1.02243
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide adsorber
for decontamination of ethidium bromide from staining solutions
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.51
pH
3.0 (25 °C in H2O, suspension)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Performance test: passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3