236020
Etomoxir
≥98% (HPLC), solid, CPT-1 inhibitor
Sinônimo(s):
Etomoxir, R(+)-2-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-oxirane-2-carboxylic acid sodium salt hydrate
About This Item
Produtos recomendados
product name
Etomoxir, A cell-permeable, irreversible, and stereospecific compound that is shown to inhibit carnitine palmitoyltransferase (CPT)-1 and DGAT activity in the mitochondria of rat heart H9c2 myoblastic cells.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL (or water)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H19ClO4.Na/c16-12-5-7-13(8-6-12)19-10-4-2-1-3-9-15(11-20-15)14(17)18;/h5-8H,1-4,9-11H2,(H,17,18);/q;+1/p-1/t15-;/m1./s1
chave InChI
RPACBEVZENYWOL-XFULWGLBSA-M
Advertência
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3