233183
Clodronate, Disodium Salt
A non-amino, chloro-containing bisphosphonate that acts as a potent inhibitor of osteoclast-mediated bone resorption.
Sinônimo(s):
Clodronate, Disodium Salt, Clodronate, Disodium, Tetrahydrate, Dichloromethylene-bisphosphonate, Disodium Tetrahydrate
descrição
Merck USA index - 14, 2371
Ensaio
≥97% (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O)C([P](=O)([O-])O)(Cl)Cl.O.O.O.O
InChI
1S/CH4Cl2O6P2.2Na.4H2O/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;;;;;/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
chave InChI
XWHPUCFOTRBMGS-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Osteoclast-mediated bone resorption
Advertência
Outras notas
Virtanen, S.S., et al. 2002. Cancer Res.62, 2708.
Smith, R., et al. 1971. Lancet1, 945.
Fleisch, H., et al. 1969. Nature223, 211.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1