Y0000888
Clodronate disodium tetrahydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dichloromethylenediphosphonic acid disodium salt tetrahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
clodronate
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O)C([P](=O)([O-])O)(Cl)Cl.O.O.O.O
InChI
1S/CH4Cl2O6P2.2Na.4H2O/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;;;;;/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
chave InChI
XWHPUCFOTRBMGS-UHFFFAOYSA-L
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)