219483
Caveolin-1 Scaffolding Domain Peptide, Cell-permeable, Negative Control
A scrambled caveolin-1 scaffolding domain peptide (C1-SD82-101) fused at the N-terminus to the Antennapedia internalization sequence (43-58).
Sinônimo(s):
Caveolin-1 Scaffolding Domain Peptide, Cell-permeable, Negative Control, AP-Cav-X, Pen-C1-SD-X, RQIKIWFQNRRMKWKK- WGI DKASFTTFTVTKYWF RY, AP-Cav-X, Pen-C1-SD-X, RQIKIWFQNRRMKWKK-WGIDKASFTTFTVTKYWFRY
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Negative control for studies using Caveolin-1 Scaffolding Domain Peptide, Cell-permeable (Cat. No. 219482).
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Sukumaran, S.K., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 50716.
Bucci, M., et al. 2000. Nat. Med.6, 1362.