Documentos Principais
211280
Sigma-Aldrich
Capsazepine
A competitive antagonist of Capsaicin and resiniferatoxin. Capsazepine (1 µM) blocks capsaicin (60 nM) stimulated firing of C-fibers.
Sinônimo(s):
Capsazepine, N-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dihydroxy-2H-2-benzazepine-2-carbothioamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H21ClN2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
376.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
DMSO: soluble
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C(N2CCCc3c(cc(c(c3)O)O)C2)NCCc1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25)
chave InChI
DRCMAZOSEIMCHM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A competitive antagonist of Capsaicin (Cat. No. 211274) and resiniferatoxin. Capsazepine (1 µM) blocks capsaicin (60 nM) stimulated firing of C-fibers.
A competitive antagonist of the sensory neuron excitants capsaicin (Cat. No. 211274) and resiniferatoxin (Cat. No. 553975). Capsazepine (1 µM) blocks capsaicin (60 nM) stimulated firing of C-fibers.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
A competitive antagonist of Capsaicin and resiniferatoxin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Outras notas
Fox, A.J., et al. 1995. Neuroscience 67, 741.
Ellis, J.L., and Undem, B.J. 1994. J. Pharmacol. Exp. Ther. 268, 85.
Walpole, C.S.J., et al. 1994. J. Med. Chem.37, 1942.
Szallasi, A., et al. 1993. J. Pharmacol. Exp. Therap.267, 728.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3