208925
(S)-(+)-Camptothecin
from Camptotheca acuminata, ≥95% (HPLC), solid, DNA topoisomerase I inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
Camptothecin, Camptotheca acuminata, 4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3ʹ,4ʹ:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)dione
About This Item
Produtos recomendados
product name
Camptothecin, Camptotheca acuminata, A cell-permeable DNA topoisomerase I inhibitor.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 40 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H16N2O4/c1-2-20(25)14-8-16-17-12(7-11-5-3-4-6-15(11)21-17)9-22(16)18(23)13(14)10-26-19(20)24/h3-8,25H,2,9-10H2,1H3/t20-/m0/s1
chave InChI
VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
DNA topoisomerase 1
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Staron, K., et al. 1994. Carcinogenesis 15, 2953.
Tanizawa, A., et al. 1994. J. Natl. Cancer Inst. 86, 836.
Gorczyca, W., et al. 1993. Toxicol. Lett.67, 249.
Onishi, Y., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1175, 147.
Pantazis, P., et al. 1993. Int. J. Cancer53, 863.
Morham, S.G., and Shuman, S. 1992. J. Biol. Chem.267, 15984.
Hertzberg, R.P., et al. 1990. Biochem. J.28, 4629.
Hertzberg, R.P., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 19287.
Hsiang, Y.H., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 14873.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3