Documentos Principais
203800
Sigma-Aldrich
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-Bromo-, Sodium Salt
Cell-permeable cAMP analog that has greater resistance to phosphodiesterases than cAMP.
Sinônimo(s):
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-Bromo-, Sodium Salt, 8-Bromo-cAMP, Na
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10BrN5O6P · Na
Número CAS:
Peso molecular:
430.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)[n]3c4ncnc(c4nc3Br)N)CO1)[O-]
InChI
1S/C10H11BrN5O6P.Na/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
chave InChI
DMRMZQATXPQOTP-GWTDSMLYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cell-permeable cAMP analog that has greater resistance to phosphodiesterases than cAMP. Preferentially activates protein kinase A (PKA). Directly activates Epac, a Rap1 guanine-nucleotide exchange factor.
Cell-permeable cAMP analog that is more resistant to phosphodiesterases than cAMP. Preferentially activates cAMP-dependent protein kinase (PKA). Induces the guanine-nucleotide-exchange factor activity of GEFI, also known as Epac (exchange protein directly activated by cAMP), and GEFII toward Rap1 both in vivo and in vitro.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
PKA
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C. Avoid pH >8.5.
Outras notas
Kawasaki, H., et al. 1998. Science 282, 2275.
de Rooij, J., et al. 1998. Nature 396, 474.
Boyer, B., and Thiery, J.P. 1993. J. Cell Biol.120, 767.
Hei, Y.-J., et al. 1991. Mol. Pharmacol. 39, 233.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3