Documentos Principais
1.93633
Supelco
Cloreto de cálcio
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Calcium chloride dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CaCl2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
147.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau:
laboratory grade
Formulário:
solid
solubilidade:
water: 745 g/L at at 20 °C (anhydrous)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
laboratory grade
pressão de vapor
0.01 hPa ( at 20 °C)
linha de produto
EMPLURA®
Formulário
solid
pH
4.5-9.2 (at 20 °C, 50 g/L)
pf
176 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 745 g/L at at 20 °C (anhydrous)
densidade
1.85 g/cm3 at at 20 °C
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
<ul>
<li><strong>Understanding the core-shell interactions in macrocapsules of organic phase change materials and polysaccharide shell: </strong>Investigates the thermal properties and structural integrity of phase change materials encapsulated in polysaccharide shells, utilizing barium chloride dihydrate for stability testing in energy storage applications (Reddy VJ et al., 2022).</li>
<li><strong>Synthesis of a novel monofilament bioabsorbable suture for biomedical applications: </strong>Focuses on the development of a bioabsorbable suture material enhanced with barium chloride dihydrate, which improves the mechanical properties and usability in surgical procedures, contributing to the advancement of medical materials (de la Harpe KM et al., 2022).</li>
</ul>
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1