Documentos Principais
1.93100
Supelco
Hidróxido de amônio
for analysis EMPARTA®
Sinônimo(s):
Amônia aquosa, Água de amônia
About This Item
Fórmula linear:
NH4OH
Número CAS:
Peso molecular:
35.05
Beilstein:
3587154
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
laboratory grade
pressão de vapor
483 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPARTA®
Formulário
liquid
Lim. expl.
27 %
pH
(20 °C, strongly alkaline)
p.e.
37.7  °C (at 1,013 hPa)
pf
′ -57.5  °C (-71.5°F)
solubilidade
water: soluble
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
chave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
1.93100.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 1
1.93100.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93100.5021: 5 L, Minimum order quantity: 1
1.93100.9026: 25 L Minimum Order Quantity: 1
1.93100.9121: 100 L, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2