AX1303
Hidróxido de amônio
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Amônia aquosa, Água de amônia
About This Item
Produtos recomendados
Agency
meets USP/NF
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
Nível de qualidade
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
pressão de vapor
635 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
Lim. expl.
27 %
concentração
28.0-30.0% NH3
Impurezas
≤0.002% Carbon dioxide (CO2)
≤0.1 ppm Copper (Cu)
≤0.1 ppm Nickel (Ni)
≤0.2 ppm Iron (Fe)
≤0.2 ppm Lead (Pb)
≤0.2 ppm Manganese (Mn)
≤0.3 ppm Aluminum (Al)
≤0.3 ppm Calcium (Ca)
≤0.3 ppm Chromium (Cr)
≤0.3 ppm Gold (Au)
≤0.3 ppm Magnesium (Mg)
≤0.3 ppm Potassium (K)
≤0.3 ppm Sodium (Na)
≤0.3 ppm Tin (Sn)
≤0.3 ppm Titanium (Ti)
≤0.3 ppm Zinc (Zn)
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤0.5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤2 ppm Nitrate (NO3)
≤2 ppm Phosphate (PO4)
≤2 ppm Sulfate (SO4)
resíduo de ignição
≤0.002%
pH
>12 (20 °C in H2O, strongly alkaline)
p.e.
32 °C
pf
-72 °C
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[OH-]
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
chave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
AX1303P-5, AX1303-57 and AX1303-75 are packaged in poly coated glass bottles
Nota de análise
Appearance: Passes test
Assay (as NH3): 28.0-30.0%
Calcium (Ca): 0.3ppm max
Carbon dioxide (CO2): 0.002% max
Chloride (Cl): 0.5ppm max
Chromium (Cr): 0.3ppm max
Copper (Cu): 0.1ppm max
Gold (Au): 0.3ppm max
Heavy metals (as Pb): 0.5ppm max
Iron (Fe): 0.2ppm max
Lead (Pb): 0.2ppm max
Magnesium (Mg): 0.3ppm max
Manganese (Mn): 0.2ppm max
Nickel (Ni): 0.1ppm max
Nitrate (NO3): 2ppm max
Phosphate (PO4): 2ppm max
Potassium (K): 0.3ppm max
Residue after ignition: 0.002% max
Sodium (Na): 0.3ppm max
Substances reducing permanganate: To pass test
Sulfate (SO4): 2ppm max
Tin (Sn): 0.3ppm max
Titanium (Ti): 0.3ppm max
Zinc (Zn): 0.3ppm max
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.