Documentos
1.73650
Supelco
Empty cells
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
NB.11
Materiais
optical glass vial
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
método de detecção
photometric
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
with screw caps 24 mm, Spectroquant®
These empty cells are suitable for the measurement using the photometers with a cell holder for cells with 24 mm. The cells are equipped with screw caps and are delivered in a plastic box, protected from scratching.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
Determinação espectrofotométrica de bromo com dipropil-p-fenilenodiamina (DPD) em água potável, água de piscina, águas residuais e soluções de desinfecção em uma faixa de 0,020 a 10,00 mg/l.