164610
p-Aminophenylmercuric Acetate
An organomercurial agent used for the activation of latent MMPs in vitro. Acts by facilitating the loss of the enzyme propeptide domain through an autolytic cleavage known as the cysteine switch.
Sinônimo(s):
p-Aminophenylmercuric Acetate, APMA
descrição
RTECS - OV5550000
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
yellow
solubilidade
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Hg+]c1ccc(cc1)N.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C6H6N.C2H4O2.Hg/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3)4;/h2-5H,7H2;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
chave InChI
RXSUFCOOZSGWSW-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Activation of latent MMPs in vitro
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Marcy, A.I., et al. 1991. Biochemistry30, 6476.
Stricklin, G.P., et al. 1983. Biochemistry22, 61.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3