16-173
Anti-FAK Antibody, clone 4.47, agarose conjugate
clone 4.47, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-FADK, Anti-FADK 1, Anti-FAK, Anti-FAK1, Anti-FRNK, Anti-PPP1R71, Anti-p125FAK, Anti-pp125FAK
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4.47, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTK2(5747)
Descrição geral
Aplicação
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Características e benefícios
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2