1.52032
Chromolith® Guard Cartridge Holder for HPLC Guard-Columns
L × I.D. 5 mm x 4.6 mm Guard Cartridge holder
Sinônimo(s):
Chromolith® 5-4.6 guard cartridge holder
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Chromolith® Guard Cartridge Holder, L × I.D. 5 mm x 4.6 mm guard cartridge holder
Agency
suitable for ISO/CEN 6304.09
Nível de qualidade
linha de produto
Chromolith®
Características
endcapped: no
Parâmetros
400 bar pressure
400 bar pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
HPLC: suitable
Matriz
highly porous
aplicação(ões)
PFAS testing
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
All Supelco® HPLC Columns, including monolithic Chromolith® columns, are fully compatible with all HPLC and UHPLC Instruments.
Supelco® HPLC Products: The Best Choice for Any LC Instrument
Artigos
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Conteúdo relacionado
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.