Documentos Principais
1.51450
Supelco
Chromolith® RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D.50 mm x 4.6 mm HPLC Column
Sinônimo(s):
Chromolith® RP-18 com substituição dos grupos silanol (endcapped)
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Coluna de HPLC Chromolith® SpeedROD RP-18 com substituição dos grupos silanol (endcapped) 50-4.6, L × I.D.50 mm x 4.6 mm HPLC column
Materiais
PEEK column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Chromolith®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
18% Carbon loading
Parâmetros
200 bar pressure
45 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matriz
monolithic silica
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de poro
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Todas as colunas Chromolith® são feitas de sílica monolítica com uma estrutura de poro bimodal característica.
As colunas Chromolith® SpeedROD RP-18 têm macroporos com 2 μm de diâmetro, proporcionando uma eficiência de coluna de mais de 80.000 placas/metro. Os mesoporos são de 13 nm (130 Å), a modificação de superfície é de octadecilsilano, com completa substituição dos grupos silanol (endcapping). As colunas com endcapping Chromolith® SpeedROD RP-18 se enquadram na Classificação L1 da USP. A eficiência da coluna é comparável a uma coluna de partículas totalmente porosa com tamanho de partícula de 5 μm. As colunas com endcapping Chromolith® SpeedROD RP-18 são perfeitamente adequadas para aplicações de LC-MS.
A dimensão da coluna de 50 mm de comprimento e 4,6 mm de diâmetro interno é a melhor opção para separações rápidas no sistema de HPLC.
A revolucionária sílica monolítica com a sua combinação única de macroporos e mesoporos permite:
– Separações rápidas a uma pressão de retorno da coluna muito baixa
– Tolerância elevada de matriz, permitindo economia de tempo e custos com fluxos de trabalho simplificados
– Economia de custos devido à vida útil prolongada da coluna
– Conexão de colunas, gradientes de fluxo e o uso de fases móveis com maior viscosidade
As colunas de guarda recomendadas são:
Cartuchos de proteção 5-4,6 com capeamento Chromolith® RP-18 (3 peças) [1.51452] com o suporte de cartucho de proteção Chromolith® 5 mm x 4,6 mm [1,52032]
Ou
Cartuchos de proteção 10-4,6 com capeamento Chromolith® RP-18 (3 peças) [1.51451]
Cartucho de proteção Suporte 10 mm x 4,6 mm [1.52033]
O acoplador de coluna Chromolith® pode ser usado para aumentar significativamente a eficiência de separação de colunas Chromolith® acoplando várias colunas em série (até 100.000 placas/por coluna). [1,51467]
Precisa de mais eficiência?
As colunas de HPLC 50-4.6 com endcapping Chromolith® HighResolution RP-18 [1.52021] fornecem uma eficiência de coluna superior a 140.000 placas/metro.
Saiba mais:
Brochura: Supere suas separações em qualquer sistema. Colunas de HPLC de sílica monolíticas Chromolith®
Todas as colunas de HPLC Supelco, incluindo as colunas monolíticas Chromolith®, são totalmente compatíveis com todos os instrumentos de HPLC e UHPLC.
Produtos de HPLC Supelco: A melhor opção para qualquer instrumento de LC
Aplicação
  • Determinação simultânea de oito metabólitos relacionados à arginina em extratos celulares usando espectrometria de massa em tandem por cromatografia líquida.: Este estudo explora o uso da coluna endcapeada Chromolith® RP-18 para um perfil metabólico preciso, demonstrando sua eficácia na análise de metabólitos relacionados à arginina com alta resolução e produtividade (Amatya et al., 2020).
  • Determinação rápida de 30 polifenóis na fórmula de Tongmai, uma combinação de Puerariae Lobatae Radix, Salviae Miltiorrizae Radix et Rhizoma e Chuanxiong Rhizoma por cromatografia líquida e espectrometria de massa em tandem.: O uso de Chromolith® RP-18 endcapeado permitiu a separação rápida e eficiente de polifenóis em formulações herbais complexas, ilustrando suas capacidades em aplicações de química herbal (Wang et al., 2017).
  • Determinação cromatográfica líquida simultânea de ebastina com dois medicamentos simpatomiméticos usando uma coluna monolítica.: Esta pesquisa destaca a capacidade da coluna endcapeada Chromolith®′ RP-18 de analisar simultaneamente vários compostos, proporcionando assim um método que melhora a eficiência das análises farmacêuticas (Ibrahim and Wahba, 2017).
Nota de análise
Teor de carbono: 17,0%-18,6%
Pressão: ≤ 15 bar
Testes de estabilidade: em conformidade
Desempenho (antraceno)
Pratos teóricos (N/m) (antraceno): ≥ 80000
Fator de capacidade (antraceno): 3,6-4,6
Fator de assimetria (USP): 0,90%-1,55%
Seletividade
fator de separação (antraceno/progesterona): 1,95-2,35
Informações legais
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.