1.46180
FRIIS Liquid Medium
suitable for microbiology, For non-avian mycoplasma detection, pkg of 100 mL (in 125 mL Plastic bottle with Screw cap)
Sinônimo(s):
FRIIS Broth, Mycoplasma Broth, Mycoplasma Liquid Medium
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.7
USP
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; aseptically filled
forma
liquid
Características
ready-to-use
embalagem
pkg of 100 mL (in 125 mL Plastic bottle with Screw cap)
pH
7.4 ( in H2O, ready-to-use solution)
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
mycoplasma
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Ready-to-use convenience as no further preparation steps are required.
- Pharmaceutical products such as Biopharmaceuticals, Vaccines, Cell cultures, and Virus cultures.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3