1.46452
HAYFLICK Liquid Medium
suitable for bioburden testing, For mycoplasma detection
Sinônimo(s):
HAYFLICK Broth, Mycoplasma Broth, Mycoplasma Liquid Medium
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.7
USP
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; aseptically filled
forma
liquid
Características
ready-to-use
embalagem
pkg of 100 mL (in 125 mL Plastic bottle with Screw cap)
pH
7.8 ( in H2O)
aplicação(ões)
bioburden testing
industrial qc
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
mycoplasma
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Ready-to-use convenience as no further preparation steps are required.
- Pharmaceutical products such as Biopharmaceuticals, Vaccines, Cell cultures, and Virus cultures.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3