Documentos
1.46050
Millipore
Ágar de soja triptona - Placas de assentamento prontas para uso
Tween®, Lecithin, ICR plate, sterile; irradiated, plate diam. × volume 90 mm × 30 mL, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
TSA, ágar digerido de caseína-soja
About This Item
Código UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; irradiated
forma
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
composição
Lecithin
Tween®
plate diam. × volume
90 mm × 30 mL
pH
7.3 ( in H2O)
aplicação(ões)
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidade
for use with MAS-100®
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
bacteria
fungi
Descrição geral
O ágar tríptico de soja + LT – ICR 30 ml em placas de sedimentação de 90 mm (não traváveis) destina-se à determinação da contagem total de microrganismos aeróbios no ar por monitoramento de ar ativo ou passivo, bem como as impressões digitais de pessoal em isoladores e salas limpas. Ele é um meio complexo para cultivo e isolamento de uma ampla gama de bactérias, leveduras e bolores. A formulação do meio digerido de caseína-soja contém uma combinação de peptonas de caseína e soja, a qual fornecem nitrogênio orgânico, principalmente aminoácidos e peptídeos de cadeia mais longa. O cloreto de sódio mantém o equilíbrio osmótico e o meio é suplementado com piruvato para fornecer inativação suficiente dos resíduos de peróxido de hidrogênio. Lecitina e polissorbato 80 (Tween®) são neutralizantes para inativar resíduos de ingredientes desinfetantes, como álcool (etanol 70% ou álcool isopropílico), dicloroisocianurato, glicoprotamina, ácido peracético, biguanidas e compostos de amônio quartenário.
Aplicação
O ágar tríptico de soja (TSA, ágar digerido de caseína-soja) é um meio complexo para cultivo e isolamento de uma ampla gama de bactérias, leveduras e bolores. O meio é usado para monitoramento ambiental pela determinação da contagem total de microrganismos aeróbios no ar por monitoramento de ar ativo ou passivo, bem como as impressões digitais de pessoal em isoladores e salas limpas.
Informações legais
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Conteúdo relacionado
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Detecte gases de contaminação microbiana em alguns passos fáceis e automatizados. O amostrador de gás comprimido MAS-100 Atmos® é simples e seguro de usar, além de atender ao capítulo 21 Parte 11 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Settle plates for isolators and critical cleanrooms