1.46016
Ágar Sabouraud Dextrose
Tween®, Histidine, Sodium thiosulphate, Lecithin, lid, ICR: non lockable 30 mL, plate diam. 90 mm, sterile; γ-irradiated, triple packed of 20 or 120 plates, suitable for surface monitoring
Sinônimo(s):
ICR 30 mL plate, SDA, SDA with netralizers
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Nível de qualidade
forma
plate (ready-to-use)
Características
lid ICR: non lockable 30 mL
ready-to-use
composição
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulphate
Tween®
embalagem
triple packed of 20 or 120 plates
diâmetro da placa
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidade
for use with Contact Plate
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2