1.46685
Ágar de soja triptona - Placas de assentamento prontas para uso
ICR with lockable lid, plate volume × diam. 30 mL × 90 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar, TSA, Tryptic Soy Agar
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Formulário
plate
Características
ready-to-use
embalagem
pkg of 10 plates Triple packed
box of 120 plates 1466850120
box of 20 plates
condição de armazenamento
protect from light (Tightly closed. Dry)
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
cor
light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
aplicação(ões)
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidade
for use with MAS-100®
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
bacteria
fungi
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Conteúdo relacionado
Settle plates for isolators and critical cleanrooms