1.46539
Ágar de soja triptona - Placas de contato prontas para uso
Cephase, Lecithin, Tween®, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates triple packed, suitable for surface monitoring
Sinônimo(s):
Soybean Casein Digest Agar with neutralizers and Cephase, TSA, TSA + LT + Cephase, Tryptic Soy Agar
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Formulário
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
composição
Cephase
Lecithin
Tween®
embalagem
pkg of 10 plates triple packed
diâmetro da placa
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
aplicação(ões)
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidade
stand alone
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
bacteria
fungi
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+