14-306-M
GSK3β Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human GSK3β with an H350L mutation, for use in Kinase Assays.
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Formulário
liquid
peso molecular
Mw 51 kDa
composição
mercaptoethanol, 0.1-1%
saccharose, 5-10%
fabricante/nome comercial
Upstate®
condição de armazenamento
(Tightly closed)
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
solubilidade
water: soluble
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... GSK3B(2932)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Qualidade
Outras notas
Informações legais
Inibidor
anticorpo
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2