752843
Lithium carbonate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
618 °C (lit.)
densidade
2.11 g/cm3
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Informações sobre genes
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.