MABN2465
Anti-nonphospho-Ser9/21 GSK3β/α Antibody, clone 15C2
clone 15C2, from mouse
Sinônimo(s):
Glycogen synthase kinase-3 beta/alpha, EC: 2.7.11.26, EC 2.7.11.26, GSK-3 beta/alpha, Serine/threonine-protein kinase GSK3B/alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
15C2, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (non-phospho-Ser9/Ser21)
Informações sobre genes
human ... GSK3B(2932)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected nonphospho-Ser9/21 GSK3 / in human cerebral cortex and rat cerebral cortex tissues.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected nonphospho-Ser9/21 GSK3 / in Immunoprecipitation applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected nonphospho-Ser9/21 GSK3 / in Western Blotting applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected nonphospho-Ser9/21 GSK3 / in Immunocytochemistry applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected nonphospho-Ser9/21 GSK3 / in Immunohistochemistry applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected nonphospho-Ser9/21 GSK3 beta/alpha in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash