Documentos Principais
1.28201
SAFC
Acetato de sódio
EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, USP, FCC, E 262
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Fórmula linear:
CH3COONa
Número CAS:
Peso molecular:
82.03
Beilstein:
3595639
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191566
Número do índice EC:
204-823-8
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Agency
ChP
USP
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
temperatura de autoignição
1112 °F
peso molecular
82.03 g/mol
Impurezas
bacteria content, low
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pKa 
4.76 (acetic acid)
4.76
p.e.
>400 °C (decomposition)
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
324 °C (decomposition)
temperatura de transição
flash point >250 °C
densidade
1.52 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
liquid formulation
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Sodium acetate anhydrous is an acetate buffer system component commonly used in biomolecule downstream chromatography steps as well as in liquid formulation.
Embalagem
1282010003//3X1kg - plastic bottle
1282011001//1kg - plastic bottle
1282018026//25kg - plastic drum
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.