Documentos Principais
1.25081
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
MiniChrom Fractogel® SE Hicap (M), volume 5 mL, prepacked column
Sinônimo(s):
MiniChrom Column Fractogel® SE Hicap (M), 5 ml
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
ligand
(Sulfoethyl)
Materiais
polypropylene housing
linha de produto
Fractogel®
Formulário
prepacked column
Parâmetros
≤8 bar pressure
~220 cm/hr max. flow rate
Coluna: DI × C
8 mm × 100 mm
volume
5 mL
Grupo ativo da matriz
Methacrylate
tamanho médio de partícula
40-90 μm
capacidade
~160 mL, resin binding capacity
aplicação(ões)
mAb
recombinant protein
vaccine development
técnica de separação
cation exchange
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
8 x 100mm
Características e benefícios
MiniChrom Column Fractogel® SE Hicap (M), 5 ml features include:
  • Tentacle technology provides high yield, selectivity, and focused elution
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Informações legais
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany