Documentos Principais
1.16881
Millipore
Fractogel® EMD TMAE (M)
Sinônimo(s):
Fractogel® EMD TMAE (M), Biocromatografia, trocadores de íons Fractogel®, trocadores de íons para LC (Fractogel® TSK/EMD)
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Nível de qualidade
descrição
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
esterilidade
sterile (Caustic Stable)
linha de produto
Fractogel®
Formulário
resin
Parâmetros
240 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Grupo ativo da matriz
methacrylate
tamanho médio de partícula
40-90 μm
capacidade
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
temperatura de transição
flash point 35 °C (calculated)
densidade
1.430 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1000 kg/m3
aplicação(ões)
gene therapy
mAb
recombinant protein
técnica de separação
anion exchange
strong anion exchange
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
Forte resina Fractogel® para troca aniônica com a tecnologia de tentáculo com um grupo funcional de trimetilamônio-metilo, para purificação de proteínas ácidas e neutras e peptídeos de várias fontes, remoção de DNA e vírus, isolamento de plasmídeos, purificação de vacinas e muito mais
Características e benefícios
Fractogel® EMD TMAE (M) permite:
  • Condições elevadas de carga de proteína, resultando em boa seletividade e resolução com a tecnologia de tentáculo
  • Excelente ligação a grandes vírus com carga aumentada
  • Ligação homogênea com alta seletividade e pureza
  • Reduzir custos operacionais e substituição de resina com durabilidade extensa- permitindo vários ciclos de regeneração da coluna e higienização
  • Compatibilidade com álcool benzílico aquoso a 2,5 % (v/v) contendo solução de armazenamento de NaCl a 150 mm
Embalagem
  • 1.16881.0100: Resina Fractogel® EMD TMAE (M) 100 ml
  • 1.16881.0010: Resina Fractogel® EMD TMAE (M) 10 ml
  • 1.16881.0500: Resina Fractogel® EMD TMAE (M) 500 ml
  • 1.16881.0050: Resina Fractogel® EMD TMAE (M) 50 ml
Frasco de plástico
Nota de análise
Aspecto: Suspensão leitosa turva, sem impurezas (partículas estranhas)
Avaliação microscópica: Partículas esféricas uniformes, sem aglomerados, sem partículas finas
Matéria extraível (água): ≤ 0,03%
Cério: ≤ 1 µg/g
Queda de pressão (coluna: DI = 1,6 cm, L = 10 cm a 5 ml/min): ≤ 1,0 bar
Tamanho de partícula (d10): 37-45 µm
Tamanho de partícula (d50): 48-60 µm
Tamanho de partícula (d90): 63-77 µm
Unidades formadoras de colônia (TAMC + TYMC): ≤ 100 UFC/ml
Endotoxinas: ≤ 1,00 UE/ml
Capacidade de ligação a proteínas (albumina sérica bovina): 80-120 mg/ml
Teste funcional (b:a): ≤ 0,25
Teste funcional: Separação de conalbumina e albumina sérica humana
Informações legais
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
Ver tudo
Conteúdo relacionado
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.