Documentos Principais
1.20084
Millipore
Eshmuno® CPS Resin
Sinônimo(s):
Eshmuno® CPS
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
ligand
(Sulfoisobutyl)
esterilidade
sterile (Caustic Stable)
linha de produto
Eshmuno®
Formulário
resin
Parâmetros
500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Grupo ativo da matriz
polymer, polyvinyl ether
tamanho médio de partícula
50 μm
capacidade
160 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
temperatura de transição
flash point 35 °C
densidade
1 g/cm3
aplicação(ões)
recombinant protein
técnica de separação
cation exchange
weak cation exchange
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
High capacity and salt tolerant cation exchange resin for recombinant protein purification
Características e benefícios
Eshmuno® CPS chromatography resin enables:
  • Outstanding binding capacities at elevated conductivity levels (≥ 10 mS/cm)
  • Excellent separation efficiencies at high protein loadings
  • Ease of implementation and selection of process parameters through strong cation exchanger chemistry without hydrophobic groups
  • Established Fab fragments, recombinant human growth factor, and recombinant proteins purification protocols
  • High flow rate versus pressure-flow behavior
  • Excellent removal of impurities
  • Robust and safe packing procedures
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Embalagem
  • 1.20084.0100: Eshmuno® CPS Resin 100ml
  • 1.20084.0010: Eshmuno® CPS Resin 10ml
  • 1.20084.0500: Eshmuno® CPS Resin 500ml
  • 1.20084.5000: Eshmuno® CPS Resin 5L
Plastic bottle
Informações legais
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.