Documentos Principais
1.00358
Supelco
di-Iodine pentoxide
for analysis granular 0.5-2.5 mm EMSURE®
Sinônimo(s):
di-Iodine pentoxide, Diiodine pentoxide, Iodine(V) oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
I2O5
Número CAS:
Peso molecular:
333.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
234-740-2
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
pH
1.1 (25 °C, 100 g/L in H2O)
densidade
4.98 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
2000 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[I](=O)(=O)O[I](=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
chave InChI
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (iodometric, I₂O₅): ≥ 96 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Loss on drying (200 °C): ≤ 2 %
Residue on ignition (as sulfates): ≤ 0.02 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3