Documentos Principais
T7140
Sigma-Aldrich
Trioleato de glicerila
≥99%
Sinônimo(s):
1,2,3-tri(cis-9-octadecenoil)glicerol, TG (18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Trioleato de glicerol, Trioleína
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 557,00
1 G
R$ 983,00
5 G
R$ 1.804,00
10 G
R$ 2.776,00
50 G
R$ 12.049,00
R$ 557,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 557,00
1 G
R$ 983,00
5 G
R$ 1.804,00
10 G
R$ 2.776,00
50 G
R$ 12.049,00
About This Item
Fórmula linear:
(C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
Número CAS:
Peso molecular:
885.43
Beilstein:
1718692
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141833
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 557,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
plant (sunflower)
Ensaio
≥99%
Formulário
oil
p.e.
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
0.91 g/mL (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
chave InChI
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Descrição geral
O trioleato de glicerila é derivado do glicerol. Ele é composto por três unidades de ácido oleico[1] e é um triglicerídeo insaturado. [2]
Aplicação
O trioleato de glicerila foi usado:
  • como uma dieta experimental juntamente com uma mistura basal sem gordura e óleo de milho e, então, para acessar a absorção de gordura da dieta entre camundongos[3]
  • como uma substância interferente para testar seu efeito sobre o soro humano na abordagem para desenvolver imunoensaios enzimáticos rápidos para detecção da proteína de ligação do retinol[4]
  • como um padrão na determinação da concentração de triglicerídeos, por colorimetria, usando amostras de tecido hepático de vacas[5]
Embalagem
Ampola lacrada.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
awg
Ponto de fulgor (°F)
626.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
330.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Effect of glycerol and its analogs on polyhydroxyalkanoate biosynthesis by recombinant Ralstonia eutropha: a quantitative structure-activity relationship study of chain transfer agents
Tsuge T, et al.
Polymer Degradation and Stability, 98(9), 1586-1590 (2013)
Energy balance, metabolic status, and the first postpartum ovarian follicle wave in cows administered propylene glycol
Butler ST, et al.
Journal of Dairy Science, 89(8), 2938-2951 (2006)
Sawsan Amara et al.
Scientific reports, 6, 24985-24985 (2016-04-30)
Oleaginous microorganisms have considerable potential for biofuel and commodity chemical production. Under nitrogen-limitation, Rhodococcus jostii RHA1 grown on benzoate, an analog of lignin depolymerization products, accumulated triacylglycerols (TAGs) to 55% of its dry weight during transition to stationary phase, with
Stearoyl-CoA desaturase-1 mediates the pro-lipogenic effects of dietary saturated fat
Sampath H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 282(4), 2483-2493 (2007)
John Hix et al.
The American journal of clinical nutrition, 79(1), 93-98 (2003-12-20)
Retinol-binding protein (RBP) was chosen as a surrogate marker for retinol because of the close correspondence between retinol and RBP. To meet the need for rapid, cost-effective determination of vitamin A status in populations, a quantitative enzyme immunoassay (EIA) for
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this in lyophilized form?
    1 answer
    1. As mentioned in the 'PROPERTIES' section, this product is in oil format.