116812
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-(4-Chlorophenylthio)-, Sodium Salt
Cell-permeable cAMP analog that activates both protein kinase A and protein kinase G.
Sinônimo(s):
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-(4-Chlorophenylthio)-, Sodium Salt, Adenosine 3ʹ,5ʹ-cyclic Monophosphate, 8-(4-Chlorophenylthio)-, Sodium Salt
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)[n]3c4ncnc(c4nc3Sc5ccc(cc5)Cl)N)CO1)[O-]
InChI
1S/C16H15ClN5O6PS.Na/c17-7-1-3-8(4-2-7)30-16-21-10-13(18)19-6-20-14(10)22(16)15-11(23)12-9(27-15)5-26-29(24,25)28-12;/h1-4,6,9,11-12,15,23H,5H2,(H,24,25)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t9-,11-,12-,15-;/m1./s1
chave InChI
YIJFVHMIFGLKQL-DNBRLMRSSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein kinase A and protein kinase G
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Kawasaki, H., et al. 1998. Science.282, 2275.
Moed, P.J., et al. 1993. Comp. Biochem. Physiol.105A, 711.
Connolly, B.J., et al. 1992. Biochem. Pharmacol.44, 2303.
Phillips, M.E., and Taylor, A. 1992. J. Physiol.456, 591.
Shipston, M.J., and Antoni, F.A. 1992. Endocrinology130, 2213.
Datta, R., et al. 1991. Blood78, 83.
Peters, D.J.M., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 9219.
Sandberg, M., et al. 1991. Biochem. J.279, 521.
Unterman, T.G., et al. 1991. Endocrinology128, 2693.
Xu, H., et al. 1989. Brain Res.504, 36.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3