Documentos Principais
1.16141
Supelco
Sucrose (Saccharose) Test Strips, reflectometric
0.25-2.50 g/L (sucrose), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinônimo(s):
Tira de teste de sacarose para leitor de instrumentos, Tiras de teste químico de sacarose
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Teste de sucrose (sacarose), reflectometric, 0.25-2.50 g/L (sucrose), for use with REFLECTOQUANT®
descrição
quantitative
Nível de qualidade
classe(s) química(is) do analito
sugars
adequação da reação
reaction type: enzymatic reaction
faixa de medição
0.25-2.50 g/L (sucrose)
compatibilidade
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Método: reflectométrico com tiras de teste e reagente de 0,25-2,50 g/l Reflectoquant®
O teste de sacarose Reflectoquant é adequado para determinação de sacarose em bebidas, por exemplo, sucos de frutas/legumes e bebidas refrigerantes, após pré-tratamento ou diluição adequados da amostra. A sacarose é clivada pela sacarose-fosforilase em frutose e glicose-1-fosfato. A sacarose é clivada pela fosfoglicomutase em frutose e glicose-6-fosfato. A última é, por sua vez, oxidada pela NAD, sob o efeito catalítico da glicose-6-fosfato desidrogenase, em gliconato-6-fosfato. Na presença de diaforase, a NADH formada no processo reduz um sal de tetrazólio em um azul de formazan que é determinado por reflectometria no RQflex. Para determinação apenas de glicose, veja os testes de glicose MQuant ou Reflectoquant.
Ligação
Substitui: 1161410007; 1.16141.0007
Nota de análise
controle de função: entspricht
Teor
- padrão 1:
0,26-0,34 mg/l
- padrão 2: 1,12-1,38 mg/l
- padrão 3: 1,80-2,20 mg/l
Informações legais
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Phosphate Test reflectometric, 5-120 mg/L (PO43-), for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16978
Phosphate Test
Check Set for use with RQFLEX® 10, RQFLEX® 10 plus
Supelco
1.16957
Check Set
Sacarose ≥99.5% (GC), BioXtra
Sigma-Aldrich
S7903
Sacarose
Sacarose BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
84097
Sacarose
Protocolos
Uma descrição passo a passo da determinação reflectométrica de sacarose em refrigerantes usando as tiras de teste Reflectoquant® e o reflectômetro, ideal para controle em processo e testes no local.
Reflectometric determination of sucrose in soft drinks using Reflectoquant® test strips and reflectometer for in-process control.