1.16136
Total Sugar Test Strips (glucose and fructose), reflectometric
65-650 mg/L (total sugar - glucose and fructose), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinônimo(s):
Total Sugar (glucose and fructose) chemical test strips, Total Sugar (glucose and fructose) test strip for instrument reader
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Total Sugar Test (glucose and fructose), reflectometric, 65-650 mg/L (total sugar test - glucose and fructose), for use with REFLECTOQUANT®
descrição
quantitative
Nível de qualidade
classe(s) química(is) do analito
sugars
adequação da reação
reaction type: enzymatic reaction
faixa de medição
65-650 mg/L (total sugar test - glucose and fructose)
compatibilidade
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- Validation of arsenic standards in environmental samples: A study utilized arsenic standards to assess the quality of sewage sludge, applying atomic absorption spectroscopy to monitor arsenic levels, demonstrating the importance of accurate arsenic calibration for environmental health assessments (Sackey et al., 2023).
- Leaching properties of arsenic in coal ash: Research on Malaysian coal power plants used arsenic standards to examine leaching properties of coal ashes, highlighting the role of trace metal analysis in understanding environmental impacts of arsenic (Beddu et al., 2020).
Ligação
Nota de análise
Assay
- standard 1:
90 - 110 mg/l
- standard 2: 270 - 330 mg/l
- standard 3: 495 - 605 mg/l
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1