Documentos Principais
1.15635
Supelco
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
15-50 mesh
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Ion exchanger Amberlyst® 15, suitable for ion chromatography
Formulário
resin
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (strongly acidic)
Matriz
PS-DVB
Grupo ativo da matriz
SCX
tamanho de partícula
355-1180 μm
técnica de separação
mixed mode
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
(strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
Nota de análise
Description: beige to grey-brown spherules
Total capacity: ≥ 1.7 mol/l
Particle size (0.355 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Informações legais
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3