1.05641
Placas de HPTLC, sílica-gel 60
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Sinônimo(s):
Placas de sílica gel 60 HPTLC
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 50 plates
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
200 μm
placa C × L
20 cm × 10 cm
tamanho de partícula
5-6 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Aplicação
Ligação
Nota de análise
Volume de poro (N₂-isoterma): 0,74-0,84 ml/g
d 50 (difração a laser, distribuição de tamanho): 5-7 µm
Espessura da camada: 150-200 µm
Desvio de espessura de camada por placa: ≤35 µm
Testes cromatográficos:
teste de cor
Valores de hRf
- bleu vif organol, teste de cor, lipófilo:
17-22
- Ceres preto G, teste de cor, lipófilo: 38-43
- ceres violeta brn, teste de cor, lipófilo: 58-64
número de separação (teste de cor, lipófilo): ≥10,0
Valor típico determinado em uma placa condicionada
Eluente: tolueno
produto relacionado
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets