1.13895
PLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄, 1 mm
pkg of 15 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinônimo(s):
F₂₅₄ Silica Gel PLC Plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 15 plates
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
1 mm
placa C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Ligação
Nota de análise
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 250 µm
Chromatographic testing:
colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
20 - 30
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 40 - 50
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 60 - 70
Typical value determined on a conditioned plate
Eluent: toluene (45% rel. humidity)
Os clientes também visualizaram
Artigos
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.