Documentos
1.13311
Millipore
CULTURA mini incubator (230 V)
For incubation of microbiological samples
Sinônimo(s):
Incubator
About This Item
Código UNSPSC:
42281526
NACRES:
NB.14
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with incubator
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
CULTURA mini incubator allows easy incubation of microbiological samples like Envirocheck Contact slides and brings a flexible working environment by reducing the necessary workspace. It provides a tray with holes ready for the Envirocheck Contact slide tubes. It is robust, easy-to-clean, and allows various incubation temperatures.
Aplicação
The CULTURA Mini Incubator is used for the incubation of the samples in small in dimension
Características e benefícios
  • Bench-top system
  • Light-weighted
Informações legais
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
O controle de desinfecção segundo a APPCC no setor de alimentos e bebidas é essencial para garantir a segurança de produtos e para atender à conformidade regulatória. Oferecemos uma extensa gama de produtos usados nos processos de controle de desinfecção e monitoramento de higiene para a fabricação de alimentos e bebidas.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.