Merck
Incubadoras e acessórios para laboratório
Incubadora agitadora Corning
As incubadoras para laboratório são projetadas para proporcionar um ambiente com temperatura controlada, evitando contaminação, enquanto outras também regulam os níveis de umidade e CO2. Elas suportam uma ampla gama de pesquisas e aplicações clínicas, incluindo o crescimento de culturas microbiológicas. Algumas incubadoras são especificamente adaptadas para o cultivo de culturas microbianas e celulares, enquanto outras facilitam a manutenção e armazenamento de culturas para uso futuro. Além disso, as incubadoras ajudam a acelerar a taxa de crescimento de certos micróbios que, de outra forma, poderiam levar muito tempo para crescer em um ambiente natural.
Essas caixas isoladas normalmente apresentam um aquecedor ajustável, com faixas de temperatura de 60°C a 65°C (140°F a 149°F) e, em alguns casos, um pouco mais altas, mas geralmente não excedendo 100°C. As incubadoras vêm em vários tipos de câmaras, materiais, tamanhos e designs, atendendo a diversas necessidades e requisitos experimentais.
Incubadoras de CO2
As incubadoras de dióxido de carbono ou CO2 são utilizadas em laboratório para estabelecer um ambiente ideal para o cultivo de células, tecidos e microrganismos. Elas são projetadas para controlar com precisão o ambiente necessário para o cultivo de culturas biológicas ou celulares. Ao simular a temperatura do corpo humano e os níveis de CO2, estas incubadoras garantem a proteção das culturas contra fatores externos como flutuações de temperatura, exposição ao ar e exposição à luz ou ao oxigênio.
Incubadoras de CO2 SureTherm da Benchmark
As incubadoras SureTherm da Benchmark oferecem um ambiente perfeito para suas culturas, garantindo controle preciso de temperatura e de CO2. Essas incubadoras são as primeiras e únicas equipadas com a tecnologia opcional (patente pendente) IncuView LCI (Live Cell Imaging), permitindo a observação de células em tempo real. Com um microscópio interno e um amplo visor externo, as células podem ser visualizadas diretamente dentro da incubadora, eliminando o risco de contaminação por remoção e evitando oscilações de temperatura.
Todas as incubadoras SureTherm apresentam um sistema proprietário de distribuição de calor que combina aquecimento nos seis lados com um ventilador interno de baixa velocidade.
Mini incubadoras digitais de CO2 MyTemp™
A mini incubadora CO2 MyTempTM é a menor e mais econômica incubadora, disponível em modelos somente de aquecimento e de aquecimento/resfriamento. As porcentagens de temperatura e CO2 são ajustáveis digitalmente e exibidas em tempo real no grande painel de controle de LED. A incubadora é composta por duas prateleiras removíveis de aço inoxidável e tem capacidade para acomodar frascos e garrafas de até 2 l. A câmara da incubadora é composta por uma espessa camada de isolamento de alta eficiência; portanto, pode ser usada para o transporte de células.
Incubadoras agitadora
As incubadoras agitadoras, também conhecidas como agitadores ambientais, oferecem dupla funcionalidade, combinando os benefícios de uma incubadora convencional e de um agitador de laboratório. Elas se destacam em diversas aplicações, como aeração celular, estudos de solubilidade e cultura celular. Essas incubadoras não apenas mantêm um ambiente de temperatura estável, mas também empregam agitação orbital em velocidades ajustáveis para promover o crescimento celular. O movimento de agitação facilita a distribuição de nutrientes e a infusão de oxigênio na cultura celular, eliminando a necessidade de um agitador separado dentro da incubadora.
Incubadoras agitadoras Incu-Shaker™ da Benchmark 
Os modelos Incu-Shaker™ incluem um modelo compacto com apenas 11 polegadas de largura. Há também um modelo resistente de 10 l disponível com ou sem refrigeração, oferecendo capacidade de aquecimento. Além disso, está disponível uma versão mini de CO2, ideal para o cultivo de células não aderentes. Todos os modelos são fornecidos com uma plataforma padrão com superfície antiderrapante e revestida de borracha, ideal para frascos de cultura de tecidos, placas de Petri e bandejas de coloração. No entanto, eles também são compatíveis com a conveniente plataforma MAGic Clamp™, conhecida por seu método exclusivo de fixação magnética.
Rotador incubado Roto-Therm™ da Benchmark 
Esta série oferece uma ampla gama de recursos de mistura adequados para diversas aplicações laboratoriais, incluindo ressuspensão, ligação de proteínas, purificação de ácidos nucleicos, histoquímica e hibridização em tubos que variam de 0,2 a 50 ml em volume. O movimento pode ser ajustado desde a mistura vertical (de ponta a ponta) até a mistura horizontal (estilo rolante ou de hibridização).
Incubadora agitadora LSE™ de 49 litros Corning® 
A incubadora agitadora Corning representa um design estilo gabinete, apresentando um tamanho compacto que permite o uso eficiente do espaço por meio da capacidade de empilhamento. Seu agitador orbital integrado é compatível com uma ampla variedade de plataformas e pinças, facilitando a acomodação de itens como frascos, placas de Petri e suportes para tubos de ensaio. Os atributos notáveis desta incubadora incluem uniformidade de temperatura excepcional, uma área de visualização espaçosa para monitoramento ininterrupto de amostras, uma ampla faixa de temperatura, opções versáteis de prateleiras e um mecanismo de agitação ajustado para controle preciso.
Incubadora com convecção dupla SureTemp®
A série de incubadoras SureTemp™ oferece controle preciso de temperatura de até 75°C, garantindo níveis de uniformidade e estabilidade. Equipada com o sistema de registro de dados SureCheck™ para temperatura da câmara, esta incubadora permite que os usuários selecionem entre o modo de convecção mecânica (fornecendo uniformidade de temperatura excepcional) ou o modo de convecção por gravidade (adequado para incubações mais longas, onde a contaminação pelo ar ou a secagem de amostras podem ser um problema).
Mini incubadora CULTURA
A mini incubadora CULTURA é uma incubadora de bancada projetada para incubar amostras microbianas, lâminas de contato, lâminas de imersão e placas de Petri para detectar bactérias, fungos e leveduras. Essa incubadora é usada para monitorar vários líquidos, incluindo água potável, água de processo, água de piscina, fluidos de resfriamento e lubrificantes, bem como líquidos industriais. Ela desempenha um papel significativo em áreas como bacteriologia alimentar, controle de higiene, diagnóstico médico e diagnóstico odontológico.
Acessórios para incubadora
Os acessórios para incubadora permitem a personalização e auxiliam na facilitação de reparos e manutenção. Oferecemos produtos que incluem prateleiras de aço inoxidável, lâminas, tapetes pegajosos, rotatores e muito mais.