1.02147
Contact DC
Envirocheck™, Disinfection Control coated with CASO (Tryptic Soy) Agar
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Nível de qualidade
linha de produto
Envirocheck™
Formulário
solid (ready-to-use)
fabricante/nome comercial
Envirocheck™
aplicação(ões)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
temperatura de armazenamento
2-30°C
adequação
bacteria (microbial load - before and after disinfection)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
pH-value/side one (25 °C): 7.0 - 7.6
pH-value/side two (25 °C): 7.0 - 7.6
Growth/side one
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): good
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): good
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): good
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): good
- Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): good
Growth/side two
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): good
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): good
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): good
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): good
- Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): good
Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic; Aspergillus up to 72 hrs.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Conteúdo relacionado
O controle de desinfecção segundo a APPCC no setor de alimentos e bebidas é essencial para garantir a segurança de produtos e para atender à conformidade regulatória. Oferecemos uma extensa gama de produtos usados nos processos de controle de desinfecção e monitoramento de higiene para a fabricação de alimentos e bebidas.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.