Key Documents
1.02139
Millipore
Envirocheck Contact YM(R)
ready-to-use, for yeasts, for molds
Sinônimo(s):
Bolores e leveduras Contact revestidos com ágar CASO (soja tríptica), Bolores e leveduras Envirocheck Contact YM, Kit de análise microbiana, Kit de detecção de micro-organismos Contact YM, Kit de teste Envirocheck YM, Pás de detecção microbiológica, Sistema de detecção de bolores e leveduras, Teste microbiano de ágar tríptico de soja
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.74
Materiais
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Nível de qualidade
linha de produto
Envirocheck
forma
solid
Características
ready-to-use
embalagem
pack of 10 slides
fabricante/nome comercial
Envirocheck
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry.)
aplicação(ões)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
temperatura de armazenamento
2-30°C
adequação
molds
yeasts
Categorias relacionadas
Descrição geral
Leveduras e bolores Envirocheck Contact oferecem um método semiquantitativo para detectar microrganismos em superfícies e líquidos. As pás flexíveis são revestidas com ágar triptico de soja para análise de leveduras e fungos. A lâmina A usa ágar CASO (soja tríptica) com 0,05% de cloreto de trifenil tetrazólio (TTC), em que colônias vermelhas indicam crescimento bacteriano por meio da formação de corante formazan vermelho após a redução do TTC. A lâmina B é revestida com ágar cloranfenicol rosa de bengala, que inibe o crescimento bacteriano e reduz o tamanho e a altura das colônias de fungos, evitando o crescimento excessivo de fungos de crescimento mais lento por espécies de crescimento mais rápido.
Aplicação
As lâminas Envirocheck Contact YM(R) podem ser usadas para a detecção de leveduras e bolores emtestes de superfícies e líquidos de materiais ambientais e gêneros alimentícios. As lâminas de contato são adequadas para monitoramento industrial e ambiental.
Características e benefícios
  • Evite congelar. O ágar congelado mostra uma superfície ondulada ou difusa e não pode mais ser usado.
  • A condensação pode ser impedida evitando-se mudanças rápidas de temperatura e estresse mecânico.
  • Após o armazenamento, as lâminas de imersão não devem ser colocadas perto de fontes de calor, como refrigeradores com condensadores emissores de calor.
Nota de análise
Conte o número de colônias nos dois lados da espátula. Ágar CASO com TTC: Conte o número de colônias para obter a contagem de bactérias aeróbias totais (BAT). Ágar rosa de bengala com cloranfenicol: Conte o número de colônias quantificar a contaminação fúngica (as colônias de leveduras têm cor vermelho-rosa)
Esterilidade: passa no teste
valor de pH/lado um (25 °C): 6,6-7,3
valor de pH/lado dois (25 °C): 6,2-7,3
Crescimento/lado um
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
bom
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): razoável/bom
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): nenhum/ruim
- Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058): nenhum/ruim
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): bom
- Aspergillus brasiliensis (antigo A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): bom
Crescimento/lado dois
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
nenhum
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): nenhum
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): bom
- Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058): bom
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): inibido
- Aspergillus brasiliensis (antigo A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): bom
Incubação: 48 h; 28 °C; aeróbia; Aspergillus até 72 horas
Informações legais
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
O controle de desinfecção segundo a APPCC no setor de alimentos e bebidas é essencial para garantir a segurança de produtos e para atender à conformidade regulatória. Oferecemos uma extensa gama de produtos usados nos processos de controle de desinfecção e monitoramento de higiene para a fabricação de alimentos e bebidas.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.