Documentos Principais
1.02149
Millipore
TVC de contato
Envirocheck, Contact total viable count coated with Nutrient Agar
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Nível de qualidade
linha de produto
Envirocheck
fabricante/nome comercial
Envirocheck
técnica(s)
cell counting: suitable (total viable count)
aplicação(ões)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
temperatura de armazenamento
2-30°C
adequação
bacteria (total viable count)
Categorias relacionadas
Descrição geral
(contagem total de microrganismos viáveis) Envirocheck
A contagem total de microrganismos viáveis por contato Envirocheck, um método semiquantitativo de detecção de microrganismos em superfícies e líquidos, consiste de espátulas flexíveis revestidas de ágar nutritivo para determinar a contagem total de bactérias viáveis em uma amostra. A lâmina A é revestida com um ágar nutritivo que contém trifenil cloreto de tetrazólio (TTC) 0,05%, e a lâmina B é revestida com ágar nutritivo. O crescimento de bactérias na lâmina A é indicado por colônias vermelhas devido à formação do corante formazan vermelho quando o TTC é reduzido.
Aplicação
As lâminas de contato Envirocheck podem ser usadas para testes de superfície e de líquidos para monitoramento industrial e ambiental.
Nota de análise
Conte o número de colônias nos dois lados da espátula; a diferença entre os resultados não deve ser maior que um fator de 2, onde as colônias no lado A surgem principalmente em vermelho. Na presença do TTC, alguns microrganismos podem crescer menos. Use sempre as contagens mais altas caso elas não sejam idênticas dos dois lados. Isso representa a carga microbiana do teste.
Esterilidade: passa no teste
Valor de pH/lado um (25 °C): 6,7-7,3
Valor de pH/lado dois (25 °C): 6,7-7,3
Crescimento/lado um
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
bom
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): razoável/bom
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): nenhum/ruim
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): bom
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): bom
- Aspergillus brasiliensis (antigo A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): bom
Crescimento/lado dois
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
bom
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): bom
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): bom
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): bom
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): bom
- Aspergillus brasiliensis (antigo A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): bom
Incubação: 48 h; 35 °C; aeróbia; Aspergillus até 72 horas.
Informações legais
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Plate Count Agar suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Millipore
70152
Plate Count Agar
Conteúdo relacionado
O controle de desinfecção segundo a APPCC no setor de alimentos e bebidas é essencial para garantir a segurança de produtos e para atender à conformidade regulatória. Oferecemos uma extensa gama de produtos usados nos processos de controle de desinfecção e monitoramento de higiene para a fabricação de alimentos e bebidas.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.