Documentos Principais
1.11615
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide
for biochemistry
Sinônimo(s):
Ethidium bromide, 5-Ethyl-3,8-diamino-6-phenylphenanthridinium bromide, Homidium bromide, EtBr
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
394.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105322
Número do índice EC:
214-984-6
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
1503 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
261-264 °C
temperatura de transição
flash point >100 °C
solubilidade
40 g/L
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
340 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
chave InChI
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for biochemistry
Aplicação
Ethidium bromide for biochemistry. CAS 1239-45-8, pH 4.4 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
Nota de análise
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance)≥ 98 %Identity (UV/VIS-Spectrum)passes testAbsorption maximum λmax. (methanol)524 - 527 nmSpec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.05 g/l; methanol; calc. on dried substance)155 - 170TLC-Testpasses testLoss on drying (130 °C, 4 h)≤ 8 %
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1