Documentos Principais
8.04744
Sigma-Aldrich
2-Iodoacetamide
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Iodoacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H4INO
Número CAS:
Peso molecular:
184.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
205-630-1
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
91-94 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ICC(=O)N
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
chave InChI
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (HPLC, area%): ≥ 99
Assay (ex N): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Colour (2.5 %, water): ≤ 50 APHA
Melting point: >91
Fe (Iron): ≤ 20 ppm
Water (according to Karl Fischer): ≤ 3
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3