Documentos Principais
1.09982
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.005 mol/l (0.01 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Sinônimo(s):
Sulfuric acid solution
About This Item
Fórmula linear:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Ácido sulfúrico, for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.005 mol/l (0.01 N) Titrisol®
grau
reagent
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
concentração
0.005 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
1.1 (20 °C in H2O)
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Concentration after dilution to 1l: c(H₂SO₄)= 0.005 mol/l
Amount-of-substance concentration: c(H₂SO₄) = 0.005000 mol/l
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials