Documentos Principais
1.09909
Supelco
Sodium thiosulfate solution
c(Na₂S₂O₃) = 0.01 mol/l (0.01 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Sinônimo(s):
Antichlor
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Sodium thiosulfate solution, for 1000 ml, c(Na₂S₂O₃) = 0,01 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Redox Reactions
concentração
0.01 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
  • Combining the gold chloride and toluidine blue stains to investigate chick embryo neural tissue.: This study explores the use of sodium thiosulfate solution in combination with gold chloride and toluidine blue stains to enhance the visualization of neural tissues in chick embryos. The findings demonstrate that sodium thiosulfate plays a crucial role in the staining process, providing clearer and more detailed images of neural structures, which can be invaluable for further research in developmental biology and histology (Smit & Pretorius, 2007).
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Questions
  1. Is this product sterile?
    1 answer
    1. No, 109909 is not sterile.